Y0001876
Gadodiamide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hydrogen[3,6-bis(carboxylatomethyl)-9-[(methylcarbamoyl)methyl]-3,6,9-triazaundecanedioato-κ3N3,N6,N9-gadolinate](1-), Gd-DTPA-MMA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gadodiamide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable