Y0001782
Dienogest for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dienogest, (17a)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-cyanomethyl-17-hydroxy-estra-4,9-dien-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dienogest
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@]1(CC#N)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3CC[C@@]21C)=O
InChI
1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Clé InChI
AZFLJNIPTRTECV-FUMNGEBKSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques