Y0001487
Butyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.91 (15 °C, vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
butylated methacrylate copolymer
Température d'inflammation spontanée
562 °F
Limite d'explosivité
2-8 %
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
162-165 °C (lit.)
Densité
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clé InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
119.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.5 °C - closed cup