Y0000895
Orciprenaline for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Metaproterenol hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
orciprenaline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB2(154)
Description générale
Application
Conditionnement