Y0000836
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-nitro-2-furaldéhyde p-hydroxybenzoylhydrazone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nifuroxazide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
Clé InChI
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable