1546922
USP
Polyethylene terephthalate G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(1,4-cyclohexanedimethylene terephthalate-co-ethylene terephthalate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable