Y0000574
Fluconazole impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1′-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluconazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
Clé InChI
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable