Y0000047
(−)-Tetramisole hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-(−)-6-phényl-2,3,5,6-tétrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-tétrahydro-6-phénylimidazo(2,1-b)thiazole hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levamisole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
228-230 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Clé InChI
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable