X0200000
Xylose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(+)-Xylose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
xylose
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
154-158 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Clé InChI
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable