Key Documents
W441330
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro FEMA:
4413
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.928
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; green; fruity; pear; rum
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
Clé InChI
NPFVOOAXDOBMCE-SNAWJCMRSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C