W420555
Prenyl formate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
3-methylbut-2-enyl formate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
rum; tomato; fruity; ethereal
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h3,5H,4H2,1-2H3
Clé InChI
ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F
Point d'éclair (°C)
50 °C