Key Documents
W417080
Sigma-Aldrich
Methyl N-acetylanthranilate
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Acetyl methyl anthranilate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.20
Numéro FEMA:
4170
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.649
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥99%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; floral
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-6-4-3-5-8(9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
UYQKZKVNYKOXHG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable