Key Documents
TDFC10
Supelco
Dietary Fiber, Total, Assay Control Kit
sufficient for ≥10 assays
Synonyme(s) :
Total Dietary Fiber Controls Kit
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12164500
Nomenclature NACRES :
NA.84
Utilisation
sufficient for ≥10 assays
Niveau de qualité
Technique(s)
photometry: suitable
Application(s)
food and beverages
general analytical
Température de stockage
2-8°C
Liaison
Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A)
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable