T0138
Tetrazolium Violet
≥98% purity (TLC), powder
Synonyme(s) :
2,5-Diphenyl-3-(α-naphthyl)tetrazolium chloride, 2,5-Diphenyl-3-(1-naphthyl)tetrazolium chloride, TV
About This Item
Produits recommandés
product name
Tetrazolium Violet,
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
247-249 °C
Solubilité
methanol: 1 mg/mL, clear
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C23H17N4.ClH/c1-3-11-19(12-4-1)23-24-26(20-14-5-2-6-15-20)27(25-23)22-17-9-13-18-10-7-8-16-21(18)22;/h1-17H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable