Principaux documents
STS0003
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-40 solution
greener alternative
70% aqueous solution
Synonyme(s) :
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Poids mol.
1,960 g/mol by calculation
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
70% in water
CMC
1314 ppm (25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
Solubilité
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Densité
1.072 g/mL at 30 °C
HLB
18
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
This product is a 70% aqueous solution of a secondary alcohol ethoxylate with 41 ethylene oxide (EO) units.
Caractéristiques et avantages
  • Emulsion stabilizer
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • Good handling properties
Informations légales
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable