S6814
SynaptoGreen™ C4
≥95% purity (HPLC), solid
Synonyme(s) :
FM1-43, N-(3-triethylammoniumpropyl) -4-(4-(dibutylamino)styryl) pyridinium dibromide, Pyridinium, 4-[2-[4-(dibutylamino)phenyl]ethenyl]- 1-[3-(triethylammonio)propyl]- , dibromide
About This Item
Produits recommandés
product name
SynaptoGreen™ C4, ≥95% (HPLC), solid
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
dark red
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: soluble
εmax
≥50000 at 507-513 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Br-].[Br-].CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C\c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H49N3.2BrH/c1-6-11-23-32(24-12-7-2)30-18-16-28(17-19-30)14-15-29-20-25-31(26-21-29)22-13-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h14-21,25-26H,6-13,22-24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
VZUVCAGXYLMFEC-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable