A propos de cet article
Form:
lyophilized powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
lyophilized powder
Quality Segment
analyte chemical class(es)
proteins (GST)
extent of labeling
≥10 μmol per mL gel
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
matrix
4% cross-linked beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
sulfur
matrix spacer
12 atoms (10 carbon)
storage temp.
−20°C
General description
La glutathion S-transférase est une protéine d'un poids moléculaire de 26 kDa naturellement présente dans les cellules eucaryotes. Elle appartient à la famille des enzymes de détoxification de phase II. L'agarose-glutathion se compose de perles d'agarose réticulées à 4 % et activées par des groupements époxyde, sur lesquelles est fixé, via son atome de soufre, du glutathion qui forme ainsi un bras d'espacement de 12 atomes (10 carbones). L'agarose-glutathion se présente sous la forme d'une poudre lyophilisée stabilisée par du lactose.
Application
L'agarose-glutathion a servi :
- à purifier une protéine fusionnée à de la glutathion S-transférase (GST) en vue de générer l'anticorps polyclonal M4P.
- à incuber des fractions de surnageant afin de purifier de la p53 complète (aa 1-393) ainsi que son domaine de liaison à l'ADN (aa 94-288).
- dans la purification par affinité d'une protéine de fusion.
La chromatographie d'affinité avec de l′agarose-glutathion assure une purification rapide, non dénaturante, en conditions douces et hautement sélective des protéines contenant des séquences de liaison au glutathion, telles que la glutathion S-transférase (GST), la glutathion peroxydase et la glyoxalase I.
Biochem/physiol Actions
Les glutathion S-transférases (GST), une superfamille d'isoenzymes de détoxification multifonctionnelles, jouent un rôle important dans la signalisation cellulaire. Les GST apparaissent comme des cibles thérapeutiques prometteuses en raison de la surexpression de certaines isoenzymes dans diverses tumeurs et de leur potentielle implication dans l'évolution d'autres maladies telles que les maladies neurodégénératives, la sclérose en plaques et l'asthme.
Features and Benefits
- Produit assurant une purification douce, non dénaturante et extrêmement sélective des enzymes qui se lient au glutathion.
- Durée de conservation de deux ans à -20 °C si le produit est correctement déshydraté.
- Capacité de liaison : 5-10 mg de glutathion S-transférase par ml de résine.
Physical form
Poudre lyophilisée stabilisée par du lactose
Preparation Note
Un gramme de poudre gonfle en donnant ≥10 ml de gel
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose−glutathion
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe