PHR3795
Benzalkonium Chloride solution
4%, certified reference material, pharmaceutical secondary, standard
Produits recommandés
product name
Benzalkonium Chloride (4% aqueous solution), certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to EP Y0001060
traceable to USP 1050993
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 5.2 mL
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable