PHR3509
Nordihydroguaiaretic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Masoprocol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
nordihydroguaiaretic acid
Forme
crystals
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
184-186 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®