Key Documents
PHR2881
Supelco
Huile minérale
pharmaceutical secondary standard, reference material
Synonyme(s) :
Mineral oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical secondary standard
reference material
Agence
traceable to USP 1443952
Famille d'API
mineral oil
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1.5 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Clé InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable