PHR2770
Indomethacin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 50 mg
Synonyme(s) :
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1417113
Famille d'API
indomethacin
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
161-163 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable