105171
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
98%
Synonyme(s) :
N-Des(4-chlorobenzoyl)indomethacin, NSC 97026, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
161-163 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble
Chaîne SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable