PHR2489
Imiquimod Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1338324
Famille d'API
imiquimod
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2c(nc1)cnc3c2cccc3)CC(C)C
InChI
1S/C14H15N3/c1-10(2)8-17-9-16-13-7-15-12-6-4-3-5-11(12)14(13)17/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3
Clé InChI
CXYOCSTZCULCAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable