I5159
Imiquimod
≥98% (HPLC), solid, caspase 3 activator
Synonyme(s) :
1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazole[4,5-c]quinoline-4-amine
About This Item
Produits recommandés
product name
Imiquimod, ≥98% (HPLC), solid
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
H2O: <2 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL (warming to 60 °C for 15 minutes)
Chaîne SMILES
CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
Clé InChI
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TLR7(51284)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges