PHR2189
Amoxicillin Related Compound B
Synonyme(s) :
L-Amoxicillin, (2S,5R,6R)-6-[(S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Chaîne SMILES
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@@H]([N+H3])c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24)/t9-,10+,11-,14+/m0/s1
Clé InChI
LSQZJLSUYDQPKJ-BBGACYKPSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable