PHR2183
Diisopropyl ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Diisopropyl ether, Isopropyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
120 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
827 °F
Limite d'explosivité
1-21 %, 100 °F
Conditionnement
ampule of 3x1.2 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.367 (lit.)
pb
68-69 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup