PHR2179
Ranitidine Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N-Methyl-2-nitroacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
ranitidine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])CC(=O)NC
InChI
1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6)
Clé InChI
RXGDLJRIJKYANC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable