PHR1774
Ranitidine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N,N′-Bis{2-{{{5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethyl}-2-nitroethene-1,1-diamine, N,N?-BIS{2-{{{5-[(DIMETHYLAMINO) METHYL]FURAN-2- YL}METHYL}SULFANYL}ETHYL}-2-NITROETHENE-1,1-DIAMINE, Ranitidine Impurity A, N,N′-Bis{2-{{{5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}thio}ethyl}-2-nitro-1,1-ethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1598609
Famille d'API
ranitidine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)Cc1ccc(CSCCN\C(NCCSCc2ccc(CN(C)C)o2)=C\[N+]([O-])=O)o1
InChI
1S/C22H35N5O4S2/c1-25(2)13-18-5-7-20(30-18)16-32-11-9-23-22(15-27(28)29)24-10-12-33-17-21-8-6-19(31-21)14-26(3)4/h5-8,15,23-24H,9-14,16-17H2,1-4H3
Clé InChI
VTVSRHZKBPARSF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable