PHR2000
Caffeine Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1,7-Dimethylxanthine, 1,7-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO- 1H-PURINE-2,6-DIONE, 1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine, NSC 400018, Paraxanthine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
caffeine
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
294-296 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
Clé InChI
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable