PHR1800
Metamizole Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Metamizole sodium hydrate, (antipyrinylmethylamino)methanesulfonic acid sodium salt, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone-4-methylaminomethanesulfonate sodium, 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone sodium methanesulfonate, Analgin, Dipyrone, Metamizol, Methampyrone, Methylmelubrin, Noraminopyrine methanesulfonate sodium, Sodium methylaminoantipyrine methanesulfonate, Sulpyrine, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. M0600900
Famille d'API
metamizole
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable