PHR1726
Glimepiride Sulfonamide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1292325
Famille d'API
glimepiride
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable