PHR1711
Amantadine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Amantadine hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, NSC 83653, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 530
traceable to Ph. Eur. A0363000
traceable to USP 1018505
Famille d'API
amantadine, amantadine
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Clé InChI
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable