PHR1615
Ritodrine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ritodrine hydrochloride, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethylamino]propanol, N-(p-Hydroxyphenethyl)-4-hydroxynorephedrine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. 586
traceable to USP 1604701
Famille d'API
ritodrine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.C[C@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Clé InChI
IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page