PHR1201
Resorcinol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Resorcinol, 1,3-Benzenediol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000767
traceable to USP 1602003
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 21.1 °C)
Famille d'API
resorcinol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
1126 °F
Conditionnement
pkg of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
178 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
109-112 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup