PHL89238
Caffeoylmalic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)OC(CC(=O)O)C(=O)O)OC
InChI
1S/C15H16O8/c1-21-10-5-3-9(7-11(10)22-2)4-6-14(18)23-12(15(19)20)8-13(16)17/h3-7,12H,8H2,1-2H3,(H,16,17)(H,19,20)/b6-4+
Clé InChI
FZQDBBBREHNBJN-GQCTYLIASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable