Key Documents
PHL80181
Urushiol (15:2)
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-(8Z,11Z-Pentadecadienyl)-1,2-benzenediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥85.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h4-5,7-8,15,17-18,22-23H,2-3,6,9-14,16H2,1H3/b5-4-,8-7-
Clé InChI
RMTXUPIIESNLPW-UTOQUPLUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable