NIST874
Cupro-nickel
NIST SRM 874, 10% (CDA 706) "HIGH-PURITY"
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Autres remarques
Copper (Cu), Nickel (Ni), Iron (Fe), Zinc (Zn), Lead (Pb), Manganese (Mn), Antimony (Sb), Tin (Sn), Phosphorus (P), Bismuth (Bi), Cadmium (Cd), Selenium (Se)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Oxygen (O), Carbon (C), Hydrogen (H), Sulphur (S), Silicon (Si), Arsenic (As), Magnesium (Mg), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable