NIST871
Phosphor bronze
NIST® SRM® 871, (CDA 521)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 871_cert
SRM 871_SDS
Autres remarques
Copper (Cu), Tin (Sn), Phosphorus(P), Lead (Pb), Zinc (Zn), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable