NIST864
Inconel® 600
NIST® SRM® 864
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
XRF: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Description générale
SRM 864_cert
SRM 864_SDS
Autres remarques
Aluminum (Al), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo) , Nickel (Ni) , Vanadium (V), Boron (B), Magnesium (Mg), Lead (Pb), Thallium (Tl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Carbon (C), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Titanium (Ti), Arsenic (As), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Silver (Ag), Bismuth (Bi), Calcium (Ca), Gallium (Ga), Nitrogen (N), Oxygen (O), Antimony (Sb), Selenium (Se), Tantalum (Ta), Tellurium (Te), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable