NIST3151
Silver (Ag) standard solution
NIST® SRM® 3151
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Silver (Ag)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable