IRMM644
Sulfur-32S solution
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
32S
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
326.28 μmol/kg±0.80 μmol/kg 32S in 3.2 M HNO3
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
Remarque sur l'analyse
IRMM644
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1