I1762
Isoxicam
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-methyl-N-5-methyl-3-isoxolyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
CN1C(C(=O)Nc2cc(C)on2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Clé InChI
YYUAYBYLJSNDCX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable