Key Documents
ERMEC681M
Polyethylene (high level element content)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMEC681M
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
281.5 °F
Point d'éclair (°C)
138.6 °C