Principaux documents
ERMBF434D
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 1% GMO
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF434D
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable