ERMAE641
Chlorine 35Cl (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Pureté isotopique
35Cl
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAE641
ERMAE641
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission