Principaux documents
D8006
Supelco
2′-Deoxycytidine hydrochloride
analytical standard, ≥99%
Synonyme(s) :
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cytosine deoxyriboside hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13N3O4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.68
Beilstein:
3576124
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
Clé InChI
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ilaria Cascone et al.
The EMBO journal, 27(18), 2375-2387 (2008-08-30)
The Ras family G-proteins RalA and RalB make critical non-overlapping contributions to the generation of a tumorigenic regulatory network, supporting bypass of the normal restraints on both cell proliferation and survival. The Sec6/8 complex, or exocyst, has emerged as a