Principaux documents
CRM42047
Supelco
Allethrin
certified reference material
Synonyme(s) :
(2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enylcyclopent-2-en-1-yl) 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(C2CC(=O)C(=C2C)CC=C)C(=O)C1C(C1C=C(C)C)(C)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
Clé InChI
ZCVAOQKBXKSDMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable