Accéder au contenu
C8981
Carbamazepine
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
206-062-7
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
mp
191-192 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant; ligand for the GABAA receptor benzodiazepine modulatory site. Sodium channel inhibitor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamazepine
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
EPI (équipement de protection individuelle)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves