BP572
Deltamedrane
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methylprednisolone
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)C(C3)C)C)C(C2)O)CC1)C)C(=O)C
InChI
1S/C22H30O4/c1-12-9-15-16-6-8-22(26,13(2)23)21(16,4)11-18(25)19(15)20(3)7-5-14(24)10-17(12)20/h5,7,10,12,15-16,18-19,25-26H,6,8-9,11H2,1-4H3
Clé InChI
UWMKPWKZGHRUQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable