Key Documents
BP302
Salbutamol hemisulfate salt
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Salbutamol hemisulfate salt, α1-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol hemisulfate salt, Albuterol sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H21NO3 · 0.5H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
albuterol, salbutamol
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB2(154)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Salbutamol sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Salbutamol Tablets
  • Salbutamol Inhalation Powder
  • Salbutamol Inhalation Powder, pre-metered
  • Salbutamol Injection
  • Salbutamol Nebuliser Solution
  • Salbutamol Oral Solution
  • Salbutamol Pressurised Inhalation, Suspension
  • Conditionnement
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Produit(s) apparenté(s)
    Réf. du produit
    Description
    Tarif
    Pictogrammes
    Health hazardExclamation mark
    Mention d'avertissement
    Warning
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 2
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable
    Certificats d'analyse (COA)
    Lot/Batch Number
    Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
    Les clients ont également consulté
    Slide 1 of 1